Learn More
RAN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | RAN |
|---|---|
| Konzentration | 0.34 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16806873
|
Proteintech
10469-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16896863
|
Proteintech
10469-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ran (ras-related nuclear protein) is a small GTP binding protein belonging to the RAS superfamily that is essential for the translocation of RNA and proteins through the nuclear pore complex. The Ran protein is also involved in control of DNA synthesis and cell cycle progression. Nuclear localization of Ran requires the presence of regulator of chromosome condensation 1 (RCC1).Spezifikation
| RAN | |
| Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P62826, P62827, P62828 | |
| 19384, 5901, 84509 | |
| RAN Fusion Protein Ag0748 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RAN |
| 0.34 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARA24, Gsp1, GTPase Ran, RAN, Ras like protein TC4, Ras related nuclear protein, TC4 | |
| RAN | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |