Learn More
RANGAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F3A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen RANGAP1
Klon 1F3A4
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829615
Unterlagen ansehen
Proteintech
67146-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16819615
Unterlagen ansehen
Proteintech
67146-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The RANGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RANGAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RANGAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RANGAP1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5905
Primary
1F3A4
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse