missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ranirestat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492547 50 mg -
16456448 10 mg -
16429037 5 mg -
16416736 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492547 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15314

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ranirestat (AS-3201) potent and orally active aldose reductase (AR) inhibitor with IC50s of 11 nM and 15 nM for rat lens AR and recombinant human AR, respectively, and a Ki of 0.38 nM for recombinant human AR. Ranirestat has the potential for diabetic sensorimotor polyneuropathy treatment. Ranirestat also has a neuroprotective effect on diabetic retinas.

Ranirestat (AS-3201) potent and orally active aldose reductase (AR) inhibitor with IC50s of 11 nM and 15 nM for rat lens AR and recombinant human AR, respectively, and a Ki of 0.38 nM for recombinant human AR. Ranirestat has the potential for diabetic sensorimotor polyneuropathy treatment. Ranirestat also has a neuroprotective effect on diabetic retinas.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ranirestat
CAS 147254-64-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H11BrFN3O4
Menge 50 mg
Synonym AS-3201
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (118.99 mM)
SMILES O=C(N1CC2=CC=C(Br)C=C2F)C3=CC=CN3[C@]4(C(NC(C4)=O)=O)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 420.19
Formelmasse 420.19
Reinheit (%) 98.32%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.