Learn More
Ranitidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452086
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16452086 500 mg 500 Milligramm
16418216 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0281A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ranitidine hydrochloride is a potent, selective and orally active histamine H2-receptor antagonist with an IC50 of 3.3 μM that inhibits gastric secretion. Ranitidine hydrochloride is a weak inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9.
Ranitidine hydrochloride is a potent, selective and orally active histamine H2-receptor antagonist with an IC50 of 3.3 μM that inhibits gastric secretion. Ranitidine hydrochloride is a weak inhibitor of CYP2C19 and CYP2C9.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ranitidine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 66357-59-3
Farbe Off-White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H23ClN4O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (142.51 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (142.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN/C(NCCSCC1=CC=C(CN(C)C)O1)=C\[N+]([O-])=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 350.86
Formelmasse 350.86
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research