Learn More
STEMCELL Technologies Rapamycin
Artikelnummer. 17130212
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17130212 10 mg -
15682517 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17130212 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 73364
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Antibiotic; mTOR pathway inhibitor; Inhibits FKBP-12
  • Rapamycin is a macrolide antibiotic and immunosuppressive compound that inhibits mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling
  • It acts through formation of a complex with cytosolic FK-binding protein 12 (FKBP-12), which directly binds to mTOR complex 1 (mTORC1)
  • Its immunosuppressive effects are mediated through inhibition of IL-2 signaling that is critical for T-cell proliferation and activation (Gibbons et al.; Kay et al.) Rapamycin shows antifungal activity against Candida albicans and other fungi (Vézina et al.)
  • Inhibits growth of MDA-MB-468 human breast cancer cells in vitro, and inhibits tumor growth in a mouse xenograft model in vivo (Akcakanat et al.)
  • Induces autophagy in malignant glioma cells (Takeuchi et al.)
Spezifikation
CAS 53123-88-9
Menge 10 mg
Reinheit (%) ≥95%