Learn More
STEMCELL Technologies Rapamycin
Artikelnummer. p-7217633
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 15682517
Marke: STEMCELL Technologies 73362
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Antibiotic; mTOR pathway inhibitor; Inhibits FKBP-12
  • Rapamycin is a macrolide antibiotic and immunosuppressive compound that inhibits mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling
  • It acts through formation of a complex with cytosolic FK-binding protein 12 (FKBP-12), which directly binds to mTOR complex 1 (mTORC1)
  • Its immunosuppressive effects are mediated through inhibition of IL-2 signaling that is critical for T-cell proliferation and activation (Gibbons et al.; Kay et al.) Rapamycin shows antifungal activity against Candida albicans and other fungi (Vézina et al.)
  • Inhibits growth of MDA-MB-468 human breast cancer cells in vitro, and inhibits tumor growth in a mouse xenograft model in vivo (Akcakanat et al.)
  • Induces autophagy in malignant glioma cells (Takeuchi et al.)
Spezifikation
CAS 53123-88-9
Menge 1 mg
Reinheit (%) ≥95%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.