Learn More
Rapamycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451546
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451546 500 mg
16450979 1 g
16440956 200 mg
16430076 2 g
16420107 50 mg
16404796 100 mg
16436457 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16451546 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10219
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Rapamycin (Sirolimus; AY 22989) is a potent and specific mTOR inhibitor with an IC50 of 0.1 nM in HEK293 cells. Rapamycin binds to FKBP12 and specifically acts as an allosteric inhibitor of mTORC1. Rapamycin is an autophagy activator, an immunosuppressant.
Rapamycin (Sirolimus
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rapamycin
CAS 53123-88-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C51H79NO13
Menge 500 mg
Synonym Sirolimus AY-22989
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (136.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (54.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](O)CC4)OC)C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 914.17
Formelmasse 914.17
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease