Learn More
Rapastinel Trifluoroacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421639
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 16421639
Marke: Medchem Express HY16728B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.
Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rapastinel Trifluoroacetate
CAS 1435786-04-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H32F3N5O8
Menge 1 mg
Synonym GLYX-13 Trifluoroacetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (236.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@H]2N(C([C@@H](N)[C@H](O)C)=O)CCC2)=O)CCC1)N[C@@H]([C@H](O)C)C(N)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 527.49
Formelmasse 527.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.