Learn More
Invitrogen™ Clusterin (CLU) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERCLU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Rat Clusterin (Rt CLU) ELISA quantitates Rt Clusterin in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Clusterin. Principle of the method The Rat Clusterin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Isoform1 funktioniert als extrazelluläres Chaperon, das die Aggregation nicht-nativer Proteine verhindert. Verhindert die stressinduzierte Aggregation von Blutplasmaproteinen. Hemmt die Bildung von Amyloidfibrillen durch APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA und aggregationsanfällige LYZ-Varianten (in vitro). Erfordert kein ATP. Hält teilweise entfaltete Proteine in einem Zustand, der für die anschließende Rückfaltung durch andere Chaperone wie HSPA8 und HSC70 geeignet ist. Rückfaltet Proteine nicht von selbst. Die Bindung an Zelloberflächenrezeptoren löst die Internalisierung des Chaperon-Client-Komplexes und den anschließenden lysosomalen oder proteasomalen Abbau aus. Die sezernierte Isoform1 schützt Zellen durch Komplementarität vor Apoptose und gegen Zytolyse. Intrazelluläre Isoformen interagieren mit Ubiquitin und SCF (SKP1-CUL1-F-Box-Protein) E3 Ubiquitin-Protein-Ligase-Komplexen und fördern die Ubiquitinierung und anschließende proteasomale Degradation von Zielproteinen. Fördert den proteasomalen Abbau von COMMD1 und IKBKB. Moduliert die NF-kappa-B Transkriptionsaktivität. Nukleare Isoformen fördern die Apoptose. Mitochondriale Isoformen unterdrücken die BAX-abhängige Freisetzung von Cytochrom c in das Zytoplasma und hemmen die Apoptose. Spielt eine Rolle bei der Regulierung der Zellvermehrung.Spezifikation
Gehäuse P05371 | |
1,3 ng/mL | |
Clusterin (CLU) ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Rattenspezies, Histonen-Proteinfamilie, Onkologieforschung, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von Clusterin (Clu) in Proben mithilfe eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
Kolorimetrisch | |
Histone | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Ratten- und Maus-Clusterin. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
24854 | |
Ratte | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
APOJ, CLI, DAG, RATTRPM2B, SGP-2, SGP2, SP-40, SP40, TRPM-2, TRPM2B, TRPM2, Trpmb | |
1 Std 20 Min |
1.311 bis 320 ng/ml | |
1.3 bis 320 ng/ml | |
Clusterin (CLU) | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
TMB | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Clu | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Ratten-Clusterin vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, lyophilisierter rekombinanter Ratten-Clusterin-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0.2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünnungsmittel A, enthält, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Ratten-Clusterin vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, gefriergetrockneter rekombinanter Ratten-Clusterin-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0,2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünner A, enthält | |
96 Test-Kit | |
Onkologie | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
4 Std 45 Min |