Learn More
Gibco™ Rat EGF Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Rat EGF is a 6.2 kDa globular protein containing 54 amino acid residues, including 3 intramolecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P07522 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 25313 |
| Molekulargewicht | 6.2 kDa |
| Name | Rat EGF |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |