Learn More
Gibco™ Rat Fetal Neural Stem Cell Kit
Zellkit für fötale neurale Stammzellen von Ratten
Marke: Gibco™ N7744200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Gibco™ Rat Fetal Neural Stem Cells liefern eine überlegene Leistung sowohl in adhärenten Zellkulturen in einer Matrix als auch in suspendierten Neurosphärenkulturen. Die Zellen werden am Tag E14 der Gestation aus dem Cortex von Sprague-Dawley™ Ratten isoliert. Jede Fläschchen enthält 2 × 106 lebensfähige Zellen. Für eine optimale Wachstumsleistung empfehlen wir die Kultivierung und Erweiterung der Zellen in StemPro™ NSC Serumfreien Medium.Zu den Merkmalen des Gibco™ Zellkit für fötale neurale Stammzellen von Ratten gehören:
Über neurale Stammzellen
Neurale Stammzellen (NSC) sind selbsterneuernde multipotente Stammzellen des Nervensystems, die sich in Neuronen, Oliogdendrozyten und Astrozyten differenzieren können. Multipotente neurale Stammzellen können aus fetalem oder adultem Gewebe des Zentralnervensystems isoliert oder aus embryonalen Stammzellen gewonnen werden. In der Entwicklung findet die Neurogenese in der dritten bis vierten Schwangerschaftswoche statt und wird in bestimmten Regionen des zentralen Nervensystems fortgesetzt. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Neuronen und Gliazellen zu erzeugen, sind neuronale Stammzellen eine wertvolle Ressource, nicht nur für die Neurowissenschaften, sondern auch für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen und neurologischer Störungen. NSCs von Erwachsenen sind in der Regel regional beschränkt und weisen im Vergleich zu NSC mit fetaler Ableitung eine begrenzte Plastizität auf.
Spezifikation
• Fötale neurale Stammzellen von Ratten: Lagerung in Flüssigstickstoff • KnockOut DMEM⁄F-12 Basalmedium: Lagerung bei 2 bis 8 °C, vor Licht schützen • StemPro NSC SFM Supplement: bei -5 bis -20 °C lagern, vor Licht schützen • FGF Basic Rekombinant Human und EGF Rekombinant Human: bei 2 bis 8 °C lagern, mit Trockenmittel |
|
serumfrei | |
Kryokonserviert | |
serumfrei |
Neuronale Stammzellen | |
Säugetierzellkultur | |
Kit für neuronale Stammzellen | |
KnockOut™, StemPro™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.