Learn More
Invitrogen™ ICAM-1 Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERICAM1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Rat InterCellular Adhesion Molecule 1 (Rt ICAM-1) ELISA quantitates Rt ICAM-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt ICAM-1. Principle of the method The Rat ICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ICAM-1 (CD54) ist ein integrales Typ 1-Membranglykoprotein mit 85 bis 110 kDa in einer Kette, das eine extrazelluläre Domäne von fünf Immunoglobulin-Superfamilien-Wiederholungen, eine transmembrane Region und eine zytoplasmatische Domäne aufweist. ICAM-1 hat 7 potenzielle N-verknüpfte Glykosylierungsstellen und teilt sich mit ICAM-3 (CD50) und ICAM-2 (CD102) eine beträchtliche Aminosäurehomologie. ICAM-1 bindet an Integrine des Typs CD11a/CD18 (Leukozyten-Adhäsionsmolekül, LFA-1) oder CD11b/CD18 (Mac-1) und wird vom Rhinovirus als Rezeptor genutzt. ICAM-1 wird durch aktivierte Endothelzellen exprimiert und auf Epithelzellen, Fibroblasten, Chondrozyten, B-Lymphozyten, T-Lymphozyten (niedrig), Monozyten, Makrophagen, dendritischen Zellen und Neutrophilen mit niedrigeren Werten, die bei Entzündungen zunehmen, nachgewiesen. ICAM-1 wird auch in einigen Karzinom- und Melanomzellen nachgewiesen. Lösliches ICAM-1 ist im Plasma nachweisbar und ist bei Patienten mit verschiedenen entzündlichen Syndromen erhöht.Spezifikation
Gehäuse Q00238 | |
20 pg/ml | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
25464 | |
12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Entzündungen | |
2°bis 8 °C | |
Ratte | |
4 h45 min |
28,81–7000 pg/ml | |
20 pg/mL bis 7000 pg/mL | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten. | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD54, ICAM | |
10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl | |
CD54, ICAM | |
1 h20 min |