Learn More
ACROBiosystems Rat TIGIT Protein, Fc Tag
423.38 € - 2661.24 €
Spezifikation
Molekulargewicht 39.9 kDa
Quelle Rat TIGIT, Fc Tag (TIT-R5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 17 - Ala 138 (Accession # D3ZTQ2).
Immunogen Ala 17 - Ala 138
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias TIGIT,VSIG9,VSTM3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TIT-R5258-50UG
50 μg
423.38 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TIT-R5258-1MG
1 mg
2661.24 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT) is also known as V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), V-set and transmembrane domain-containing protein 3 (VSTM3),which belongs to single-pass type I membrane protein containing an immunoglobulin variable domain, a transmembrane domain and an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM). TIGIT is expressed at low levels on peripheral memory and regulatory CD4+ T-cells and NK cells and is up-regulated following activation of these cells (at protein level). TIGIT binds with high affinity to the poliovirus receptor (PVR) which causes increased secretion of IL10 and decreased secretion of IL12B and suppresses T-cell activation by promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 39.9 kDa. As a result of glycosylation, the protein migrates as 48-55 kDa under reducing (R) condition, and 85-110 kDa under non-reducing (NR) condition (SDS-PA
Spezifikation
Spezifikation
39.9 kDa
Ala 17 - Ala 138
TIGIT,VSIG9,VSTM3
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Rat TIGIT, Fc Tag (TIT-R5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 17 - Ala 138 (Accession # D3ZTQ2).
-20°C
TIGIT
Rat
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins