Learn More
Rauwolscine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16461507
Marke: Medchem Express HY12710A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rauwolscine hydrochloride
CAS 6211-32-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27ClN2O3
Menge 50 mg
Synonym α-Yohimbine hydrochloride Corynanthidine hydrochloride Isoyohimbine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (15.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (12.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5([H])CC[C@H](O)[C@@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H]
Molekulargewicht (g/mol) 390.9
Formelmasse 390.9
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.