Learn More
Rauwolscine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Artikelnummer. Menge
16465956 100 mg
16461507 50 mg
2 options
Artikelnummer. 16465956
Marke: Medchem Express HY12710A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Rauwolscine hydrochloride is a potent and specific α2 adrenergic receptor antagonist with a Ki of 12 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rauwolscine hydrochloride
CAS 6211-32-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27ClN2O3
Menge 100 mg
Synonym α-Yohimbine hydrochloride Corynanthidine hydrochloride Isoyohimbine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (15.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (12.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5([H])CC[C@H](O)[C@@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H]
Molekulargewicht (g/mol) 390.9
Formelmasse 390.9
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation