Learn More
Rb1 Mouse, Clone: RB1/1754, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5925-MSM2-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900788
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Rb1
Nuclear
RB1/1754
Unconjugated
NP_000312
Mouse
105kDa
Protein A/G Purified
RUO
5925
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
RB1
Recombinant human Rb1 protein
HeLa, A431 or BT-20 cells. Breast or Colon carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.