Learn More
KNF™ RC600 und RC900 Rotationsverdampfer PROMO
Beschreibung
- Das speziell geformte Bad verbraucht weniger Flüssigkeit und Energie
- Geringer Platzbedarf, um Platz auf dem Arbeitstisch oder unter der Abzugshaube zu sparen
- Einfache Montage, Einhandkolbenbefestigung
- Kabelloses Bad mit Ausguss und Sicherheitsgriffen
- Einfache und intuitive Bedienelemente zur einfachen Handhabung
- Speicherfunktion für Kolbenhöhe und Drehgeschwindigkeit
- Die optionale intelligente Badabdeckung kann die Rotation stoppen und den Kolben aus dem Bad heben, wenn sie während des Betriebes geöffnet bleibt
- Sichere und einfache Einstellung des Kolbenwinkels ohne die Gefahr eines Herunterfallens des Kondensators
- Hocheffizienter Kondensator mit Anti-Schornstein-Effekt
- Leiser Betrieb
- Automatische Vakuumsteuerung bei Verwendung des KNF SC920 Vakuumsystems
- Trockeneiskühler lieferbar
Gerätespezifisch:
Modell: RC600
- Befestigung am Turm für mehr nutzbaren Platz auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Steckertyp: EU |
| Display | LCD |
| Enthält | Ohne Badabdeckung |
| Typ | Rotationsverdampfer |
| Modell | RC600 |