Learn More
Honeywell™ RD40 Kunststofffilter A2B2E2K2 XL
Der kostengünstige Kunststofffilter schützt vor gefährlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln.
Marke: Honeywell™ 1788150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32310kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Vollmaske und Halbmaske mit RD40-Anschluss
- Zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt größer 65 °C und anorganischen Gasen und Dämpfen, Gasen und Säuredämpfen, Ammoniak und organischem Amin
- Leichtes und widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse
- Geeignet für den Einsatz in metallfreien Zonen und in der Nuklearindustrie
- Die Leistungsanforderungen für Gas und Partikel liegen deutlich über dem Standard und gewährleisten eine hervorragende Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
- Kanister aus hochwertiger Aktivkohle, zusätzlich für optimale Gasabsorption behandelt
- Spezielle Behälterstruktur für geringen Atmungswiderstand und erhöhten Anwenderkomfort
- Niedriges Profil für ungehindertes Sichtfeld
- Vielseitig: kann mit vorhandenen Atemschutzgeräten verwendet werden
- Sichere Lagerung zwischen den Einsatzzeiten (Kunststoffabdeckung)
Spezifikation
EC PPE: 3, EU-Zertifikat: 7793 A/13/8 PSA, EG-Bescheinigung: 7793 A/13/8 PSA, EN 14387 | |
345 g | |
5/Pckg. |
RD40 | |
Aktivkohle und/oder imprägnierte Aktivkohle ohne Chrom, ABS-Kunststoff mit Kunststoffabdeckung | |
106 mm OD |