Learn More
RDM1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C10B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen RDM1
Klon 1C10B4
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829255
Unterlagen ansehen
Proteintech
66941-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16819255
Unterlagen ansehen
Proteintech
66941-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The RDM1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RDM1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RDM1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RDM1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
201299
Primary
1C10B4
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG2a