Learn More
Greiner Bio-One Reaktionsröhrchen, Polypropylen, konisch, separate blaue Kappe, nicht steril
Beschreibung
- Schraubverschluss für sichere Probenlagerung
- Ultraklares, chemisch beständiges Polypropylen
- Zertifiziert frei von nachweisbarer DNase/RNase und Pyrogenen
- Erleichtert kontaminationsfreies Pipettieren
- Graduierung und mattierte Beschriftungsfläche
- Außendurchmesser und Konusform ähnlich wie 15-ml-Röhrchen
- Wiederverschließbare Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Enthält | Separate Kappe |
| Verpackung | 100/Beutel |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |