missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Reagenzienflasche mit Skala, Schraubverschluss und Ausgießring
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Beschreibung
- Transparentes Glas für hervorragende Sichtbarkeit des Inhalts
- Gewinde GL 45
- Weiße, aufgedruckte Skalierung
Spezifikation
Verschlussgröße | GL45 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Reagenzflasche |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Reagenzien |
Enthält | Ausgussring |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Blau |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'