Learn More
Rebamipide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452149
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16452149 1 g -
16410898 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452149 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0360
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.
Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rebamipide
Physikalische Form Solid
CAS 90098-04-7
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H15ClN2O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym OPC12759 Proamipide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (134.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C(NC(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)CC(C2=CC=CC=C2N3)=CC3=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 370.79
Formelmasse 370.79
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research