Learn More
Rebamipide, TRC
Artikelnummer. 30007147
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007147 5 g 5 Gramm
30005499 1 g 1 Gramm
17999554 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR1390005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90098-04-7
Summenformel C19H15ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 370.79
Synonym 4-Quinolinepropanoic acid, α-[(4-chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-, α-[(4-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic acid, Mucosta, OPC 12759, Proamipide, Rebamipide, Rebator
IUPAC-Name 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolin-4-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rebamipide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)
Formelmasse 370.072
Reinheit (%) >95%