Learn More
Heidolph™ Auffangkolben
Artikelnummer. 10137651 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10137651
Marke: Heidolph™ 5148100000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with rotary evaporators
  • Mit S 35/20
  • Teilenummer 15-300-004-11: Im Lieferumfang enthalten Ablassventile
    • Standardmäßig für alle Hei-VAP Industriemodelle enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nicht beschichtet
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Halsausführung S 35/20
Volumen (metrisch) 100 mL
Spannung 115/230 V AC