Learn More
Lenz Laborglasintrumente Empfangsflaschen mit PUR-Beschichtung
Description
- Speziell für Rotationsverdampfer
- Mit Kugelgelenkbuchse S 35
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Material:DURAN™
Specifications
Specifications
| Material | Duran Glas |
| Volumen (metrisch) | 250 ml |