Learn More
UVP Shaker tray UVP reciprocating for HM-4000
Zur Verwendung in UVP-Hybridisierungsöfen
Marke:  UVP 98-0067-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Artikelnummer. 12883396
  • 137.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Genaue und konsistente Temperaturregelung und variable Rotationsgeschwindigkeit. In verschiedenen Größen erhältlich. Einige Einheiten verfügen über andere Funktionen, um Laborplatz zu sparen. Die Steuerung erfolgt über Tastatur, Wippschalter und Drehregler.
HB-500
- Eine Einheit in Tischgröße für Start-up-Labore oder Labore mit geringer Auslastung.
HB-1000
- Eine Einheit in Standardgröße für stark ausgelastete Labore. Um Platz zu sparen, können die Einheiten können gestapelt werden.
HL-2000
- HB-1000 Ofen und CX-2000 Quervernetzer in einer platzsparenden Einheit kombiniert.
HM-4000
- Inkl. zwei unabhängig betriebenen Fächern, um eine Vielzahl von Bewegungen zu ermöglichen.
Die UVP-Hybridisierungsöfen eignen sich zur Southern Blot-, Northern Blot- und in situ-Hybridisierung.
Spezifikation
Spezifikation
Tablett für Reziprokschüttler