Learn More
BUCHI Umlaufkühler
Artikelnummer. 15465885 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
-10 bis +25 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Packungsgröße
15465885 -10 bis +25 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15465885 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11F30801
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BUCHI Umwälzkühler sind einfach zu bedienen und für den Einsatz mit Rotavapors SyncorePlus, Multivapor , Kjeldahl Systeme, Extraktionssysteme und ähnliche Produkte anderer Anbieter.
  • Effiziente Destillation dank vollständiger Integration in die BUCHI Rotationsverdampfungssystem
  • Temperaturverriegelung und Temperaturregelung in Verbindung mit dem Interface I-300 / I-300 Pro.
  • Digitalanzeige: Soll- und Ist-Temperatur
  • Spart Zeit dank sofortigem Start mit automatischer und dynamischer Druckanpassung, ohne warten zu müssen, bis der Kühler die eingestellte Temperatur erreicht hat.
  • ECO-Modus: Spart Energie und reduziert die Wärmeabgabe durch Umschalten in den Standby-Modus bei Nichtgebrauch.
  • Kein Wasserverbrauch
  • Maximiert die Destillationskapazität und reduziert gleichzeitig die Lösungsmittelemissionen durch die intelligente Integration aller Prozessparameter über die Schnittstelle I-300 / I-300 Pro.
  • Nahtlose Plug-and-Play-Integration in:
    • Vollautomatisiert BUCHI Rotavapor R-300, R-220 Pro Systeme einschließlich aller Prozessparameter
    • BUCHI Parallelverdampfer, Extraktion und Kjeldahl Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Kommunikation BUCHI COM 6p
Kondensatortyp Wassergekühlt
Kühlleistung 900 W bei 15 °C
Flussrate 2,9 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Gekühlter Kondensator
Pumpentyp Kreiselpumpe
Temperaturbereich -10 bis +25 °C
Typ Umlaufkühler
Elektrische Anforderungen 230 V