Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine ApoAI Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) ApoAI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8986-ye-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16007391
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_776667.2
ApoAI Protein
Research Use Only
APOA1
Recombinant Protein
Yeast
DDPQSSWDRV KDFATVYVEA IKDSGRDYVA QFEASALGKQ LNLKLLDNWD TLASTLSKVR EQLGPVTQEF WDNLEKETAS LRQEMHKDLE EVKQKVQPYL DEFQKKWHEE VEIYRQKVAP LGEEFREGAR QKVQELQDKL SPLAQELRDR ARAHVETLRQ QLAPYSDDLR QRLTARLEAL KEGGGSLAEY HAKASEQLKA LGEKAKPVLE DLRQGLLPVL ESLKVSILAA IDEASKKLNA Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281631
10 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol