missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine APOH Protein
A cDNA sequence encoding the APOH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2425.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 281006 |
---|---|
Name | APOH Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | APOH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915998
|
enQuireBio™
QP11053-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935998
|
enQuireBio™
QP11053-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925998
|
enQuireBio™
QP11053-1MG |
1 mg |
2425.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
281006 | |
Research Use Only | |
APOH | |
Bovine | |
Untagged | |
APOH protein solution is supplied in 16mM Tris-HCl pH 8.0, 280mM NaCl, 0.16mM AEBSF and 20% glycerol. |
APOH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
MPPPALVLLL GFLCHVAIAG RTCPKPDELP FSTVVPLKRT YEPGEQIVFS CQPGYVSRGG IRRFTCPLTG LWPINTLKCM PRVCPFAGIL ENGTVRYTTF EYPNTISFSC HTGFYLKGAS SAKCTEEGKW SPDLPVCAPI TCPPPPIPKF ASLSVYKPLA GNNSFYGSKA VFKCLPHHAM FGNDTVTCTE HGNWTQLPEC REVRCPFPSR PDNGFVNHPA NPVLYYKDTA TFGCHETYSL DGPEEVECSK FGNWSAQPSC KASCKLSIKR ATVIYEGERV AIQNKFKNGM LHGQKVSFFC KHKEKKCSYT EDAQCIDGTI EIPKCFKEHS SLAFWKTDAS DVKPC | |
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE. |