Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Galectin-1 / LGALS1 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_786976.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 326598 |
Name | Galectin-1 / LGALS1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042240
|
enQuireBio™
QP6293-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062240
|
enQuireBio™
QP6293-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052240
|
enQuireBio™
QP6293-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072240
|
enQuireBio™
QP6293-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082240
|
enQuireBio™
QP6293-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092240
|
enQuireBio™
QP6293-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_786976.1 | |
Galectin-1 / LGALS1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
326598 | |
Research Use Only | |
LGALS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAADAKSF LLNLGKDDNN LCLHFNPRFN AHGDVNTIVC NSKDAGAWGA EQRESAFPFQ PGSVVEVCIS FNQTDLTIKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYL SAGGDFKIKC VAFE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |