Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Glycolipid transfer Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Glycolipid transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6098-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16030790
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_786993.1
Glycolipid transfer Protein
Research Use Only
GLTP
Recombinant Protein
E. coli
ALLAEHLLRP LPADKQIETG PFLEAVSHLP PFFDCLGSPV FTPIKADISG NITKIKAVYD TNPTKFRTLQ NILEVEKEMY GAEWPKVGAT LALMWLKRGL RFIQVFLQSI CDGERDENHP NLIRVNATKA YEMALKKYHG WIVQKIFQAA LYAAPYKSDF LKALSKGQNV TEEECLEKVR LFLVNYTATI DVIYEMYTRM NAELNYKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
327678
500 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol