Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine MTHFD2 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) MTHFD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7520-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16019150
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001069223.1
MTHFD2 Protein
Research Use Only
MTHFD2
Recombinant Protein
E. coli
EAVVISGRKL AEQIKQEVRQ EVEEWVASGN KRPHLSVVLV GENPASQSYV LNKTRAAASV GINSETILKP ASISEEELLN LINKLNNDDN VDGLLVQLPL PEHIDERKVC NAVSPDKDVD GFHVINVGRM CLDQCSMLPA TPWGVWEIIK RTGIPTLGKN VVVAGRSKNV GMPIAMLLHT DGAHERPGGD ATVTISHRYT PKEELKKHTA LADIVISAAG IPNLITADMI KEGAAVIDVG INRIQDPITA KPKLVGDVDF EGVKKKAGYI TPVPGGVGPM TVAMLMKNTI IAAKKVLRLE EQEVLKSKEL GVASN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
517539
100 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol