Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type C1 Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type C1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7104-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087390
  • 440.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Botulinum neurotoxin type C1 Protein
Research Use Only
Partial (see sequence information for more details).
C. botulinum
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
PITINNFNYS DPVDNKNILY LDTHLNTLAN EPEKAFRITG NIWVIPDRFS RNSNPNLNKP PRVTSPKSGY YDPNYLSTDS DKDPFLKEII KLFKRINSRE IGEELIYRLS TDIPFPGNNN TPINTFDFDV DFNSVDVKTR QGNNWVKTGS INPSVIITGP RENIIDPETS TFKLTNNTFA AQEGFGALSI ISISPRFMLT YSNATNDVGE GRFSKSEFCM DPILILMHEL NHAMHNLYGI AIPNDQTISS VTSNIFYSQY NVKLEYAEIY AFGGPTIDLI PKSARKYFEE KALDYYRSIA KRLNSITTAN PSSFNKYIGE YKQKLIRKYR FVVESSGEVT VNRNKFVELY NELTQIFTEF NYAKIYNVQN RKIYLSNVYT PVTANILDDN VYDIQNGFNI PKSNLNVLFM GQNLSRNPAL RKVNPEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.