Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type D Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9546-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16078451
  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Botulinum neurotoxin type D Protein
Research Use Only
botD
Recombinant Protein
Yeast
MTWPVKDFNY SDPVNDNDIL YLRIPQNKLI TTPVKAFMIT QNIWVIPERF SSDTNPSLSK PPRPTSKYQS YYDPSYLSTD EQKDTFLKGI IKLFKRINER DIGKKLINYL VVGSPFMGDS STPEDTFDFT RHTTNIAVEK FENGSWKVTN IITPSVLIFG PLPNILDYTA SLTLQGQQSN PSFEGFGTLS ILKVAPEFLL TFSDVTSNQS SAVLGKSIFC MDPVIALMHE LTHSLHQLYG INIPSDKRIR PQVSEGFFSQ DGPNVQFEEL YTFGGLDVEI IPQIERSQLR EKALGHYKDI AKRLNNINKT IPSSWISNID KYKKIFSEKY NFDKDNTGNF VVNIDKFNSL YSDLTNVMSE VVYSSQYNVK NRTHYFSRHY LPVFANILDD NIYTIRDGFN LTNKGFNIEN SGQNIERNPA LQKLSSESVV DLFTKVCLRL TK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
C. botulinum
His
Tris-based buffer, 50% glycerol