Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL6 Protein
A cDNA sequence encoding the IL6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12427-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920389
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
403985
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
FPTPGPLAGD SKDDATSNSL PLTSANKVEE LIKYILGKIS ALRKEMCDKF NKCEDSKEAL AENNLHLPKL EGKDGCFQSG FNQETCLTRI TTGLVEFQLH LNILQNNYEG DKENVKSVHM STKILVQMLK SKVKNQDEVT TPDPTTDASL QAILQSQDEC VKHTTIHLIL RSLEDFLQFS LRAVRIMLEH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
IL6 Protein
Research Use Only
IL6
Canine
His
IL6 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.