Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine MCP 2 Protein
A cDNA sequence encoding the MCP 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 448792 |
---|---|
Name | MCP 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | CCL8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925158
|
enQuireBio™
QP10782-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905158
|
enQuireBio™
QP10782-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915158
|
enQuireBio™
QP10782-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
448792 | |
Research Use Only | |
CCL8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDSVSIPIT CCFSMVKRKI PMQKLESYMR ITNSQCPQEA VIFKTKASRE ICADPKQKWV QDYMNHLDQK SQAQKP | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
MCP 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Canine | |
Untagged | |
MCP-2 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |