Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W5-W6 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia W5-W6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11419-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917208
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
W5-W6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM Tris-HCl, pH 7.2, 50% glycerol and 1.5M urea (1 mg/1ml).
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Chlamydia
Untagged
Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE.