Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-3 32kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-3 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11633-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15907868
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Dengue Envelope-3 32kDa Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline, pH 7.4.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).