Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-3 32kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-3 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11633-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917868
  • 1815.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Dengue Envelope-3 32kDa Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline, pH 7.4.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).