Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue virus serotype 4 Envelope Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP10482-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904008
  • 1345.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
serotype 4 Envelope Protein
500 μg
Untested
Dengue virus
His
>90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
PBS pH7.4.