Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Serotype 2 Envelope Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP10477-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903998
  • 2310.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Serotype 2 Envelope Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
PBS pH7.4.
500 μg
Untested
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
His
>90% as determined by SDS-PAGE.