Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Annexin A13 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) Annexin A13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8980-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16017371
  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001003255.1
Annexin A13 Protein
Research Use Only
ANXA13
Recombinant Protein
Yeast
GNRHAKAKSH HGFDVDHDAK KLNKACKGMG TDEAAIIEIL SSRTSDERQQ IKQKYKATYG KDLEEVFKSD LSGNFEKTAL ALLDRPSEYD ARQLQKAMKG LGTDEAVLIE ILCTRTNKEI MAIKEAYQRL FDRSLESDVK ADTSGNLKAI LVSLLQANRD EGDDVDKDLA GQDAKDLYDA GDGRWGTDEL AFNEVLAKRS HKQLRATFQA YQILIDKDIE EAIEAETSGD LQKAYLTLVR CARDQEGYFA DRLYKSMKGT GTDEETLIHI IVTRAEVDLQ GIKAKFQEKY QKSLSDMVRS DTSGDFQKLL VALLH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403935
100 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol