Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Annexin A13 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) Annexin A13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5651-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916749
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001003255.1
Annexin A13 Protein
Research Use Only
ANXA13
Recombinant Protein
E. coli
MGNRHAKAKS HHGFDVDHDA KKLNKACKGM GTDEAAIIEI LSSRTSDERQ QIKQKYKATY GKDLEEVFKS DLSGNFEKTA LALLDRPSEY DARQLQKAMK GLGTDEAVLI EILCTRTNKE IMAIKEAYQR LFDRSLESDV KADTSGNLKA ILVSLLQANR DEGDDVDKDL AGQDAKDLYD AGDGRWGTDE LAFNEVLAKR SHKQLRATFQ AYQILIDKDI EEAIEAETSG DLQKAYLTLV RCARDQEGYF ADRLYKSMKG TGTDEETLIH IIVTRAEVDL QGIKAKFQEK YQKSLSDMVR SDTSGDFQKL LVALLH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403935
1 mg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol