Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Epididymal secretory protein E1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Epididymal secretory protein E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Name | Epididymal secretory protein E1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | NPC |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16019900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16039900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16029900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16049900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16059900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16069900
|
enQuireBio™
QP7631-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Epididymal secretory protein E1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NPC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VHFKDCGSAV GVIKELNVNP CPAQPCKLHK GQSYSVNVTF TSNIPSQSSK AVVHGIVLGV AVPFPIPEAD GCKSGINCPI QKDKTYSYLN KLPVKNEYPS IKLVVQWMLL GDNNQHLFCW EIPVQIEG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |