Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 8-oxo-dGTP diphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7301-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16098070
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_414641.1
8-oxo-dGTP diphosphatase Protein
Research Use Only
mutT
Recombinant Protein
E. coli
MKKLQIAVGI IRNENNEIFI TRRAADAHMA NKLEFPGGKI EMGETPEQAV VRELQEEVGI TPQHFSLFEK LEYEFPDRHI TLWFWLVERW EGEPWGKEGQ PGEWMSLVGL NADDFPPANE PVIAKLKRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
944824
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol