Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli GLK Protein
A cDNA sequence encoding the GLK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11987-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919018
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GLK Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
GLK protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTKYALV GDVGGTNARL ALCDIASGEI SQAKTYSGLD YPSLEAVIRV YLEEHKVEVK DGCIAIACPI TGDWVAMTNH TWAFSIAEMK KNLGFSHLEI INDFTAVSMA IPMLKKEHLI QFGGAEPVEG KPIAVYGAGT GLGVAHLVHV DKRWVSLPGE GGHVDFAPNS EEEAIILEIL RAEIGHVSAE RVLSGPGLVN LYRAIVKADN RLPENLKPKD ITERALADSC TDCRRALSLF CVIMGRFGGN LALNLGTFGG VFIAGGIVPR FLEFFKASGF RAAFEDKGRF KEYVHDIPVY LIVHDNPGLL GSGAHLRQTL GHIL