missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Universal stress protein F, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_415894.4 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 945948 |
Name | Universal stress protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16017680
|
enQuireBio™
QP7202-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037680
|
enQuireBio™
QP7202-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16027680
|
enQuireBio™
QP7202-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047680
|
enQuireBio™
QP7202-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057680
|
enQuireBio™
QP7202-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067680
|
enQuireBio™
QP7202-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_415894.4 | |
Universal stress protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
945948 | |
Research Use Only | |
uspF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNRTILVPID ISDSELTQRV ISHVEEEAKI DDAEVHFLTV IPSLPYYASL GLAYSAELPA MDDLKAEAKS QLEEIIKKFK LPTDRVHVHV EEGSPKDRIL ELAKKIPAHM IIIASHRPDI TTYLLGSNAA AVVRHAECSV LVVR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |