Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV EBNA1 Mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the EBV EBNA1 Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1515.00 €
Spezifikation
Name | EBNA1 Mosaic Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | EBV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918178
|
enQuireBio™
QP11732-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15938178
|
enQuireBio™
QP11732-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928178
|
enQuireBio™
QP11732-1MG |
1 mg |
1515.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
EBNA1 Mosaic Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
EBV | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10mM PBS pH 7.6 and 10mM NaCl. |