Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori DNA protection during starvation Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) DNA protection during starvation protein, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Marke:  enQuireBio™ QP7186-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16047610
  • 2450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_207041.1
DNA protection during starvation Protein
Research Use Only
dps
Recombinant Protein
E. coli
MKTFEILKHL QADAIVLFMK VHNFHWNVKG TDFFNVHKAT EEIYEEFADM FDDLAERIVQ LGHHPLVTLS EAIKLTRVKE ETKTSFHSKD IFKEILEDYK YLEKEFKELS NTAEKEGDKV TVTYADDQLA KLQKSIWMLQ AHLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
898765
1 mg
Not determined.
Full Length
H. pylori
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol