Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Glutamate--tRNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_207274.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 898901 |
Name | Glutamate--tRNA ligase 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16086920
|
enQuireBio™
QP6981-YE-100UG |
100 μg |
1100.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16036930
|
enQuireBio™
QP6981-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16096920
|
enQuireBio™
QP6981-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16016930
|
enQuireBio™
QP6981-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16026930
|
enQuireBio™
QP6981-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16006930
|
enQuireBio™
QP6981-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_207274.1 | |
Glutamate--tRNA ligase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
H. pylori | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
898901 | |
Research Use Only | |
gltX1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSLIVTRFAP SPTGYLHIGG LRTAIFNYLF ARANQGKFFL RIEDTDLSRN SIEAANAIIE AFKWVGLEYD GEILYQSKRF EIYKEYIQKL LDEDKAYYCY MSKEELDALR EEQKARKETP RYDNRYRDFK GTPPKGIEPV VRIKVPQNEV IGFNDGVKGE VKVNTNELDD FIIARSDGTP TYNFVVTIDD ALMGITDVIR GDDHLSNTPK QIVLYKALNF KIPNFFHVPM ILNEEGQKLS KRHGATNVMD YQEMGYLKEA LVNFLARLGW SYQDKEVFSM QELLELFDPK DLNSSPSCFS WHKLNWLNAH YLKNQSVQEL LKLLKPFSFS DLSHLNPTQL DRLLDALKER SQTLKELALK IDEVLIAPVE YEEKVFKKLN QALVMPLLEK FKLELNKANF NDESALENAM RQIIEEEKIK AGSFMQPLRL ALLGKGGGIG LKEALFILGK TESVKRIEDF LKN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |